Print…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 73.4 EUR
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Fórmula: C₁₄H₁₀BrN
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671503
Número CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
ADR: 6.1,III