Print…
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H55356.03 H55356.06
H55356.03EA 42.7 EUR
H55356.03 H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97% CAS No.: 82832-57-3 Molecular Formula: C21H30F2 Formula Weight: 320.47 Melting Point: 43-46° MDL No.: MFCD09838997
Fórmula: C₂₁H₃₀F₂
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09838997
Número CAS: 82832-57-3