4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
5-Bromo-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine, tert-Butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
H55311.03
H55311.06
H55311.03EA
53.8
EUR
H55311.03
H55311.06
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 153747-97-8
Molecular Formula: C14H20BrN3O2
Formula Weight: 342.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 83-87°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD07369772
Fórmula:
C₁₄H₂₀BrN₃O₂ Peso Molecular: 342.237 g/mol Ponto de Fusão: 83…87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07369772 Número CAS: 153747-97-8 ADR: 6.1 III |