Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
45914.14
45914.06
45914.14EA
682
EUR
45914.14
45914.06
Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó -200 mesh
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey to silver
Odour: Odourless
UN No.: 1383
MDL No.: MFCD00011130
Fórmula:
Nd Ponto de ebulição: 2474 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1014,85 °C Densidade: 6,46 g/cm³ (1240 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011130 Número CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 UN: 1383 ADR: 4.2,I Merck Index: 12,06538 |