tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(BOC-amino)ethyl bromide
H55211.03
H55211.06
H55211.03EA
74.9
EUR
H55211.03
H55211.06
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Purity: 96%
CAS No.: 39684-80-5
Molecular Formula: C7H14BrNO2
Formula Weight: 224.10
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 30-32°
Beilstein Reference: 2325117
MDL No.: MFCD02683428
Fórmula:
C₇H₁₄BrNO₂ Ponto de Fusão: 30…32 °C |
Número MDL :
MFCD02683428 Número CAS: 39684-80-5 |