Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (baseado em metais), Grau Eletrônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H55188.03
H55188.06
H55188.03EA
136
EUR
H55188.03
H55188.06
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate 99+% (baseado em metais), Grau Eletrônico
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium-p-toluenesulphonate
Purity: 99+%
CAS No.: 131717-99-2
Molecular Formula: C27H33IO3S
Formula Weight: 564.52
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 237-240°
MDL No.: MFCD02683472
Fórmula:
C₂₇H₃₃IO₃S Ponto de Fusão: 237…240 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683472 Número CAS: 131717-99-2 |