Print…
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55183.03 H55183.06
H55183.03EA 137 EUR
H55183.03 H55183.06
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 63799-11-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 MDL No.: MFCD00192280
Fórmula: C₁₈H₁₉N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192280
Número CAS: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8