Print…
Silver(I) acetylacetonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Silver 2,4-pentanedionate, Silver acetylacetonate
H55131.03 H55131.06 H55131.14
H55131.03EA 88.6 EUR
H55131.03 H55131.06 H55131.14
Silver(I) acetylacetonate 98%
Silver(I) acetylacetonate
Purity: 98% CAS No.: 15525-64-1 Molecular Formula: C5H7AgO2 Formula Weight: 206.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Characteristic Melting Point: 100° dec. MDL No.: MFCD00000012
Fórmula: C₅H₈AgO₂
Peso Molecular: 207.985 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00000012
Número CAS: 15525-64-1
EINECS: 239-568-1