Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
99.6
EUR
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Fórmula:
C₆H₆BrNO₂S Peso Molecular: 236.08 g/mol Ponto de ebulição: 216…217 °C Densidade: 1.581 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00463837 Número CAS: 41731-83-3 |