1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H55091.06
H55091.03
H55091.06EA
293
EUR
H55091.06
H55091.03
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 99747-74-7
Molecular Formula: C11F3H7O3S
Formula Weight: 276.23
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.405
Refractive Index: 1.5200
Appearance: Colourless dark red
Boiling Point: 97-98°/0.3mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00192340
Fórmula:
C₁₁H₇F₃O₃S Ponto de ebulição: 97…98 °C (0,3 mmHg) Densidade: 1,405 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192340 Número CAS: 99747-74-7 ADR: 8,II |