Print…
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55059.14 H55059.06
H55059.14EA 272 EUR
H55059.14 H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 19962-06-2 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD06798070
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798070
Número CAS: 19962-06-2