3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55012.03
H55012.06
H55012.03EA
63.6
EUR
H55012.03
H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Purity: 97%
CAS No.: 190771-22-3
Molecular Formula: C12H13NSi
Formula Weight: 199.33
Melting Point: 42-47°
MDL No.: MFCD09260494
Fórmula:
C₁₂H₁₃NSi Ponto de Fusão: 42…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09260494 Número CAS: 190771-22-3 |