Print…
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54963.MD H54963.03
H54963.MDEA 47.4 EUR
H54963.MD H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 3468-18-6 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD04973297
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 130…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973297
Número CAS: 3468-18-6