Print…
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54831.MD H54831.03 H54831.06
H54831.MDEA 111 EUR
H54831.MD H54831.03 H54831.06
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 61379-64-4 Molecular Formula: C9H19N3 Formula Weight: 169.27 MDL No.: MFCD00190598
Fórmula: C₉H₁₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190598
Número CAS: 61379-64-4
EINECS: 262-742-3