Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54783.03
H54783.06
H54783.03EA
88.3
EUR
H54783.03
H54783.06
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Pyrimidine-2-carbothioamide
Purity: 97%
CAS No.: 4537-73-9
Molecular Formula: C5H5N3S
Formula Weight: 139.17
Beilstein Reference: 508162
MDL No.: MFCD12093703
Fórmula:
C₅H₅N₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12093703 Número CAS: 4537-73-9 |