2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H54773.MD
H54773.03
H54773.MDEA
174
EUR
H54773.MD
H54773.03
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1111637-91-2
Molecular Formula: C12H19BN2O2
Formula Weight: 234.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-130°
MDL No.: MFCD12923388
Fórmula:
C₁₂H₁₉BN₂O₂ Peso Molecular: 234.10 g/mol Ponto de Fusão: 128…130 °C |
Número MDL :
MFCD12923388 Número CAS: 1111637-91-2 |