Print…
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
H54647.MD H54647.03 H54647.06
H54647.MDEA 49.8 EUR
H54647.MD H54647.03 H54647.06
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Purity: 97% CAS No.: 762240-99-3 Molecular Formula: C4H4ClF3N2O2 Formula Weight: 204.53 MDL No.: MFCD07779449
Fórmula: C₄H₄ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 204.53 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779449
Número CAS: 762240-99-3