Print…
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
H54640.MD H54640.03
H54640.MDEA 61.8 EUR
H54640.MD H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 3468-17-5 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 MDL No.: MFCD06213839
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213839
Número CAS: 3468-17-5