Print…
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD H54614.03
H54614.MDEA 102 EUR
H54614.MD H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1006876-27-2 Molecular Formula: C14H21BN2O3 Formula Weight: 276.14 MDL No.: MFCD08458484
Fórmula: C₁₄H₂₁BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458484
Número CAS: 1006876-27-2