Print…
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54593.MD H54593.03 H54593.06
H54593.MDEA 79.9 EUR
H54593.MD H54593.03 H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 312496-16-5 Molecular Formula: C13H9N3O2 Formula Weight: 239.23 MDL No.: MFCD01414693
Fórmula: C₁₃H₉N₃O₂
Peso Molecular: 239.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01414693
Número CAS: 312496-16-5