2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54534.MD
H54534.03
H54534.MDEA
107
EUR
H54534.MD
H54534.03
2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1111637-92-3
Molecular Formula: C13H21BN2O2
Formula Weight: 248.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD12923387
Fórmula:
C₁₃H₂₁BN₂O₂ Ponto de Fusão: 105…108 °C |
Número MDL :
MFCD12923387 Número CAS: 1111637-92-3 |