Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
H54529.14
H54529.06
H54529.14EA
339
EUR
H54529.14
H54529.06
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 14533-84-7
Molecular Formula: C8F8O2
Formula Weight: 280.07
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.368
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 2003848
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00134438
Fórmula:
C₈F₈O₂ Ponto de ebulição: 122…123 °C Densidade: 1,63 Ponto de Inflamação: 52 °C (126 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134438 Número CAS: 14533-84-7 ADR: 3,III |