Print…
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54506.03 H54506.06
H54506.03EA 57 EUR
H54506.03 H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Purity: 97% CAS No.: 699-03-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Boiling Point: 231-232° MDL No.: MFCD04507522
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 231…232 °C
Densidade: 1,461
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04507522
Número CAS: 699-03-6