Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54448.03
H54448.06
H54448.14
H54448.03EA
110
EUR
H54448.03
H54448.06
H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10070-92-5
Molecular Formula: C5H4N2O
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 80-82°/4mm
MDL No.: MFCD03426065
Fórmula:
C₅H₄N₂O Ponto de ebulição: 80…82 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 39…43 °C Densidade: 1,23 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD03426065 Número CAS: 10070-92-5 |