(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54281.MD
H54281.03
H54281.MDEA
75.6
EUR
H54281.MD
H54281.03
(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Purity: 97%
CAS No.: 21109-25-1
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD03422512
Fórmula:
C₉H₁₀N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03422512 Número CAS: 21109-25-1 |