2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
TNTU, 2-(1,3-Dioxo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindol-2(3H)-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
H54194.06
H54194.14
H54194.06EA
141
EUR
H54194.06
H54194.14
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 125700-73-4
Molecular Formula: C14H20BF4N3O3
Formula Weight: 365.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 216-219°
MDL No.: MFCD00167753
Fórmula:
C₁₄H₂₀BF₄N₃O₃ Peso Molecular: 365.14 g/mol Ponto de Fusão: 216…219 °C |
Número MDL :
MFCD00167753 Número CAS: 125700-73-4 |