2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54151.MD
H54151.03
H54151.MDEA
61.2
EUR
H54151.MD
H54151.03
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-28-3
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD13191367
Fórmula:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Peso Molecular: 276.14 g/mol Ponto de Fusão: 52…54 °C |
Número MDL :
MFCD13191367 Número CAS: 1006876-28-3 |