[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
H54109.03
H54109.06
H54109.14
H54109.03EA
71.3
EUR
H54109.03
H54109.06
H54109.14
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 42989-85-5
Molecular Formula: C7H13NO5
Formula Weight: 191.18
Melting Point: ca 115° dec.
Beilstein Reference: 6137646
MDL No.: MFCD01632027
Fórmula:
C₇H₁₃NO₅ Ponto de Fusão: ∼ 115 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632027 Número CAS: 42989-85-5 |