2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
H54088.MDEA
72.3
EUR
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 306960-77-0
Molecular Formula: C6H3F3N2O2
Formula Weight: 192.10
Melting Point: 170-175°
MDL No.: MFCD09054851
Fórmula:
C₆H₃F₃N₂O₂ Ponto de Fusão: 170…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09054851 Número CAS: 306960-77-0 |