Print…
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H54007.03 H54007.06
H54007.03EA 119 EUR
H54007.03 H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 448193-94-0 Molecular Formula: C9H6Cl2O Formula Weight: 201.05 Melting Point: 98° MDL No.: MFCD09908160
Fórmula: C₉H₆Cl₂O
Ponto de Fusão: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09908160
Número CAS: 448193-94-0