Benzyl propargyl ether 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
53.9
EUR
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Fórmula:
C₁₀H₁₀O Peso Molecular: 146.189 g/mol Ponto de ebulição: 101…101 °C (18 mmHg) Densidade: 1.011 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00483987 Número CAS: 4039-82-1 |