Propargyl ether 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53473.06
H53473.14
H53473.06EA
126
EUR
H53473.06
H53473.14
Propargyl ether 98%
Propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 6921-27-3
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 55-57°/65mm
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048108
Fórmula:
C₆H₆O Ponto de ebulição: 55…57 °C (65 mmHg) Densidade: 0,914 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048108 Número CAS: 6921-27-3 ADR: 3,III |