3-Ethynylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Pyridylacetylene
H53465.03
H53465.06
H53465.14
H53465.03EA
74.7
EUR
H53465.03
H53465.06
H53465.14
3-Ethynylpyridine 97%
3-Ethynylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 2510-23-8
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 39-40°
Boiling Point: 83-84°/30mm
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD02177459
Fórmula:
C₇H₅N Ponto de ebulição: 83…84 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 39…40 °C Ponto de Inflamação: 57 °C (135 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02177459 Número CAS: 2510-23-8 ADR: 4.1,III |