5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-(Trimethylsilyl)pent-4-yn-1-ol
H53457.06
H53457.14
H53457.06EA
134
EUR
H53457.06
H53457.14
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 13224-84-5
Molecular Formula: C8H16OSi
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.457
Boiling Point: 76°/15mm
MDL No.: MFCD00190229
Fórmula:
C₈H₁₆OSi Ponto de ebulição: 76 °C (15 mmHg) Densidade: 0,861 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190229 Número CAS: 13224-84-5 |