Propargyl benzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
55.4
EUR
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Fórmula:
C₁₀H₈O₂ Ponto de ebulição: 225…226 °C Densidade: 1,106 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00996341 Número CAS: 6750-04-5 |