Print…
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53435.06 H53435.14
H53435.06EA 90.6 EUR
H53435.06 H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 214746-69-7 Molecular Formula: C20H21NO Formula Weight: 291.39 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD17677347
Fórmula: C₂₀H₂₁NO
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17677347
Número CAS: 214746-69-7