Print…
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 89.2 EUR
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Fórmula: C₁₁H₇NO₂
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065028
Número CAS: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4