sec-Butyl methyl ether 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53427.AA
H53427.AC
H53427.AE
H53427.AAEA
51.5
EUR
H53427.AA
H53427.AC
H53427.AE
sec-Butyl methyl ether 99%
sec-Butyl methyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 6795-87-5
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.372
Boiling Point: 57°
UN No.: UN2350
MDL No.: MFCD00190205
Fórmula:
C₅H₁₂O Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 57 °C Densidade: 0.742 Ponto de Inflamação: –30 °C (–22 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190205 Número CAS: 6795-87-5 ADR: 3 II |