1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53426.06
H53426.14
H53426.06EA
91.5
EUR
H53426.06
H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Purity: 97%
CAS No.: 89530-34-7
Molecular Formula: C12H16OSi
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5193
MDL No.: MFCD05864336
Fórmula:
C₁₂H₁₆OSi Densidade: 0,961 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05864336 Número CAS: 89530-34-7 |