Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
H53413.06
H53413.14
H53413.06EA
68.6
EUR
H53413.06
H53413.14
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 20201-24-5
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.410
Boiling Point: 62°/11mm
Beilstein Reference: 1756668
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00009122
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 62 °C (11 mmHg) Densidade: 0,989 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009122 Número CAS: 20201-24-5 EINECS: 243-587-0 ADR: 3,III |