2-Pentynoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53411.03
H53411.06
H53411.14
H53411.03EA
37.2
EUR
H53411.03
H53411.06
H53411.14
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5963-77-9
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-53°
MDL No.: MFCD00014370
Fórmula:
C₅H₆O₂ Ponto de Fusão: 47…53 °C Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014370 Número CAS: 5963-77-9 |