Print…
Cério ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó < 200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
45909.14 45909.06
45909.14EA 1230 EUR
45909.14 45909.06
Cério ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó < 200 mesh
Cério
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3078 MDL No.: MFCD00010924
Fórmula: Ce
Peso Molecular: 140.12 g/mol
Ponto de ebulição: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 795
Densidade: 6.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010924
Número CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3 II