Print…
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03 H53402.06 H53402.14
H53402.03EA 37.8 EUR
H53402.03 H53402.06 H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98% CAS No.: 38274-16-7 Molecular Formula: C11H13BrSi Formula Weight: 253.21 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.19 Refractive Index: 1.554 Appearance: Yellow to brown Boiling Point: 60-80°/2mm MDL No.: MFCD01321391
Fórmula: C₁₁H₁₃BrSi
Peso Molecular: 253.21 g/mol
Ponto de ebulição: 60…80 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.19
Ponto de Inflamação: >113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321391
Número CAS: 38274-16-7