Print…
tert-Butyl pivalate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 38.1 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 134…135 °C
Densidade: 0,813
Ponto de Inflamação: >62 °C (144 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861974
Número CAS: 16474-43-4