Print…
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Methylsulphonyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
H53386.03 H53386.06 H53386.14
H53386.03EA 43.6 EUR
H53386.03 H53386.06 H53386.14
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole
Purity: 97% CAS No.: 37073-15-7 Molecular Formula: C7H7N3O2S Formula Weight: 197.21 Melting Point: 106-108° dec. MDL No.: MFCD00595638
Fórmula: C₇H₇N₃O₂S
Peso Molecular: 197.21 g/mol
Ponto de Fusão: 106…108 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00595638
Número CAS: 37073-15-7