Print…
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Rimantadine Hydrochloride, alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine Hydrochloride
H53377.06 H53377.14
H53377.06EA 101 EUR
H53377.06 H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 1501-84-4 Molecular Formula: C12H21N.HCl Formula Weight: 215.77 Melting Point: 375° MDL No.: MFCD00072023
Fórmula: C₁₂H₂₁N
Ponto de Fusão: 375 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072023
Número CAS: 1501-84-4
Merck Index: 14,8224