Print…
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53374.03 H53374.06
H53374.03EA 39.5 EUR
H53374.03 H53374.06
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 90% CAS No.: 1817-49-8 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.618 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD06654198
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Densidade: 1,099
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06654198
Número CAS: 1817-49-8
UN: 3082
ADR: 9,III