Óxido de alumínio superativado neutral Grade I
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 ALCANCE: 01-2119529248-35 Merck Index: 14,356 |