Methyl-5-hexynoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53370.06
H53370.14
H53370.06EA
114
EUR
H53370.06
H53370.14
Methyl-5-hexynoate 97%
Methyl-5-hexynoate
Purity: 97%
CAS No.: 77758-51-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Refractive Index: 1.434
Boiling Point: 60-62°/10mm
MDL No.: MFCD00671366
Fórmula:
C₇H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 60…62 °C (10 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00671366 Número CAS: 77758-51-1 |