Print…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
H53110.MD H53110.03
H53110.MDEA 107 EUR
H53110.MD H53110.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182344-14-5 Molecular Formula: C6H6BFO3 Formula Weight: 155.92 Melting Point: 252-256° MDL No.: MFCD06659838
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 252…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659838
Número CAS: 182344-14-5